Documentos Principais
406058
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-methoxybenzonitrile
98%
About This Item
Fórmula linear:
FC6H3(OCH3)CN
Número CAS:
Peso molecular:
151.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
103-105 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(F)c1C#N
InChI
1S/C8H6FNO/c1-11-8-4-2-3-7(9)6(8)5-10/h2-4H,1H3
chave InChI
YPMSIWYNTPSPMV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Fluoro-6-methoxybenzonitrile (FMBN) is a fluorinated organic building block used in organic synthesis. Molecular structure and vibrational spectra of FMBN have been investigated.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Vibrational spectra and electrostatic potential surface of 2-fluoro-6-methoxybenzonitrile based on quantum chemical calculations.
Murugan M, et al.
Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 4(7), 3400-3413 (2012)