Key Documents
403687
Sigma-Aldrich
Bismuth(III) titanate
−325 mesh
About This Item
Fórmula linear:
Bi2O3·2TiO2
Número CAS:
Peso molecular:
625.69
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
forma
powder
tamanho de partícula
−325 mesh
cadeia de caracteres SMILES
O=[Bi]O[Ti](=O)O[Ti](=O)O[Bi]=O
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)