Documentos Principais
402761
Sigma-Aldrich
Tin(II) oxalate
98%
Sinônimo(s):
Oxalic acid tin(II) salt, Stannous oxalate
About This Item
Fórmula linear:
SnC2O4
Número CAS:
Peso molecular:
206.73
Beilstein:
3708588
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
powder
adequação da reação
core: tin
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
O=C1O[SnH2]OC1=O
InChI
1S/C2H2O4.Sn/c3-1(4)2(5)6;/h(H,3,4)(H,5,6);/q;+2/p-2
chave InChI
OQBLGYCUQGDOOR-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Cardio-vascular system, Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jung Sang Cho et al.
Scientific reports, 6, 23915-23915 (2016-04-02)
A commercially applicable and simple process for the preparation of aggregation-free metal oxide hollow nanospheres is developed by applying nanoscale Kirkendall diffusion to a large-scale spray drying process. The precursor powders prepared by spray drying are transformed into homogeneous metal