Documentos Principais
402680
Sigma-Aldrich
Chromium carbide
−325 mesh
About This Item
Fórmula linear:
Cr3C2
Número CAS:
Peso molecular:
180.01
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
powder
tamanho de partícula
−325 mesh
densidade
6.68 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cr]#C[Cr]C#[Cr]
InChI
1S/2C.3Cr
chave InChI
UFGZSIPAQKLCGR-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)