402176
6,8-Dibromo-3-formylchromone
99%
Sinônimo(s):
6,8-Dibromo-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carboxaldehyde
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
174-176 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
bromo
ketone
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)C1=COc2c(Br)cc(Br)cc2C1=O
InChI
1S/C10H4Br2O3/c11-6-1-7-9(14)5(3-13)4-15-10(7)8(12)2-6/h1-4H
chave InChI
XTEURQCXJDIUCR-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PTPN1(5770)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)