Documentos
401153
Sigma-Aldrich
Antimony(III) bromide
99.99%
Sinônimo(s):
Antimony tribromide
About This Item
Fórmula linear:
SbBr3
Número CAS:
Peso molecular:
361.47
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
pressão de vapor
1 mmHg ( 94 °C)
Ensaio
99.99%
densidade
4.15 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Br[Sb](Br)Br