Documentos Principais
401145
Sigma-Aldrich
Arsenic(III) iodide
Sinônimo(s):
Arsenic triiodide, Arsenous iodide, Triiodoarsine
About This Item
Fórmula linear:
AsI3
Número CAS:
Peso molecular:
455.64
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
adequação da reação
core: arsenic
reagent type: catalyst
densidade
4.69 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
I[As](I)I
InChI
1S/AsI3/c2-1(3)4
chave InChI
IKIBSPLDJGAHPX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)