390690
(2-Hydroxypropyl)-α-cyclodextrin
average Mw ~1,180
Sinônimo(s):
α‐HPCD, 2OHpαCD, 2‐hydroxypropyl‐α‐CD, HPαCD, HP-α-CD
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D +125°, c = 1 in H2O
peso molecular
average Mw ~1,180
Extensão da rotulagem
0.6 molar substitution
pf
245 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@H]2O[C@@H]([C@@H](O[C@H]3O[C@@H]([C@@H](O[C@H]4O[C@@H]([C@@H](O[C@H]5O[C@@H]([C@@H](O[C@H]6O[C@@H]([C@@H](O[C@H]7O[C@@H]([C@@H]1[C@H]([C@@H]7O)O)COCC(O)C)[C@H]([C@@H]6O)O)COCC(O)C)[C@H]([C@@H]5O)O)COCC(O)C)[C@H]([C@@H]4O)O)COCC(O)C)[C@H]([C@@H]3O)O)C
InChI
1S/C54H96O36/c1-19(55)7-73-13-25-43-31(61)37(67)49(79-25)86-44-26(14-74-8-20(2)56)81-51(39(69)33(44)63)88-46-28(16-76-10-22(4)58)83-53(41(71)35(46)65)90-48-30(18-78-12-24(6)60)84-54(42(72)36(48)66)89-47-29(17-77-11-23(5)59)82-52(40(70)34(47)64)87-45-27(15
chave InChI
PMPYGZCSMCXHTA-WABPNHHRSA-N
Descrição geral
Aplicação
- (2-Hydroxypropyl)-α-cyclodextrin can be used as a chiral selector to resolve tryptophan racemate by capillary electrophoresis.[3]
- It can be used to synthesize biodegradable polyrotaxanes for fabricating blood-contacting devices.[4]
- Co-polymer based on (2-hydroxypropyl)-α-cyclodextrin cross-linked with polyethylenimine can be used as a gene delivery vector.[5]
- It can also be used as stabilizer for antibacterial iodine formulations, as it forms a stable inclusion complex with iodine and improves aqueous solubility.[6]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?