Documentos Principais
400653
Sigma-Aldrich
Sodium niobate
−100 mesh, 99.9%
Sinônimo(s):
Niobium sodium oxide
About This Item
Fórmula linear:
NaNbO3
Número CAS:
Peso molecular:
163.89
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
99.9%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: niobium
tamanho de partícula
−100 mesh
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-][Nb](=O)=O
InChI
1S/Na.Nb.3O/q+1;;;;-1
chave InChI
UYLYBEXRJGPQSH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reagent / Reactant for preparation of:
  • Transparent (Sr,Ba)Nb2O6 ceramics with optoelectric properties
  • Niobium sodium strontium oxides
  • Tungsten bronze for study of sodium/proton and sodium/deuteron cation exchange
  • Triple-layered Aurivillius phase photocatalysts
  • Niobium sodium selenide/sulfide
  • Bismuth niobium sodium oxides
  • Tin niobates
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)