Documentos Principais
400572
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) iodide
anhydrous, powder, 99.9% trace metals basis
About This Item
Fórmula linear:
ZrI4
Número CAS:
Peso molecular:
598.84
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
grau
anhydrous
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: zirconium
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
I[Zr](I)(I)I
InChI
1S/4HI.Zr/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
chave InChI
XLMQAUWIRARSJG-UHFFFAOYSA-J
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)