Documentos Principais
400440
Sigma-Aldrich
Phosphonitrilic fluoride trimer
99%
Sinônimo(s):
1,3,5-Triaza-2,4,6-triphosphorin-2,2,4,4,6,6-hexafluoride, Hexafluorocyclotriphosphazene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
F6N3P3
Número CAS:
Peso molecular:
248.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
pb
50.9 °C (lit.)
pf
25-30 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fp1(F)np(F)(F)np(F)(F)n1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)