Documentos Principais
400270
Sigma-Aldrich
Lithium thiophenolate solution
1.0 M in THF
Sinônimo(s):
Thiophenol lithium salt
Selecione um tamanho
100 ML
R$ 2.189,00
R$ 2.189,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 ML
R$ 2.189,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H5SLi
Número CAS:
Peso molecular:
116.11
Beilstein:
3597301
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 2.189,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
liquid
adequação da reação
core: lithium
concentração
1.0 M in THF
p.e.
67 °C
densidade
0.934 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Li].Sc1ccccc1
InChI
1S/C6H6S.Li/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7H;/q;+1/p-1
chave InChI
HPFQTCRYSOTMDJ-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications