Documentos Principais
400165
Sigma-Aldrich
Dichloro(1,10-phenanthroline)platinum(II)
≥95.0%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H8Cl2N2Pt
Número CAS:
Peso molecular:
446.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95.0%
adequação da reação
core: platinum
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Pt]Cl.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23
InChI
1S/C12H8N2.2ClH.Pt/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;;/h1-8H;2*1H;/q;;;+2/p-2
chave InChI
VONLGUDYJIAGQI-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Reactant for:
  • Mixed-metal complexes incorporating platinum and lanthanide centers
  • Synthesis of platinum complexes containing a chelating di-fluoro-substituted thiourea ligand
  • Adduct formation between ternary Pt(III)-amino acid- aromatic diimine complexes and flavin mononucleotide
Catalyst for the selective synthesis of monoorganotin trihalides
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)