Documentos Principais
400157
Sigma-Aldrich
Bis(acetonitrile)molybdenum(IV) chloride
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CN)2MoCl4
Número CAS:
Peso molecular:
319.86
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
cadeia de caracteres SMILES
CC#N.CC#N.Cl[Mo](Cl)(Cl)Cl
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)