40000
trans-1,4-Dimethylcyclohexane
≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
trans-Hexahydro-p-xylene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.421
p.e.
117-119 °C
solubilidade
water: soluble
densidade
0.761 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H]1CC[C@H](C)CC1
InChI
1S/C8H16/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h7-8H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-
chave InChI
QRMPKOFEUHIBNM-ZKCHVHJHSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
42.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)