Documentos Principais
399949
Sigma-Aldrich
Vanadium(V) oxyfluoride
99%
Sinônimo(s):
Vanadium(V) oxytrifluoride, Vanadyl trifluoride
About This Item
Fórmula linear:
VOF3
Número CAS:
Peso molecular:
123.94
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: vanadium
solubilidade
H2O: insoluble(lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
F[V](F)(F)=O
InChI
1S/3FH.O.V/h3*1H;;/q;;;;+3/p-3
chave InChI
FXGIDXZUDLFPLD-UHFFFAOYSA-K
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Micah J Niphakis et al.
Organic letters, 13(2), 196-199 (2010-12-15)
A highly convergent strategy to prepare phenanthroindolizidines is reported involving three consecutive C-C coupling reactions. This sequence features a novel VOF(3)-mediated aryl-alkene coupling in the final step, which enables regioselective preparation of C5-substituted phenanthroindolizidines for the first time. This strategy
M D Zidan et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 56(14), 2693-2698 (2001-01-06)
A new route has been devised, leading to the production of VOX3 molecules where X=F, Br and I by an on-line process using vanadium oxytrichloride, VOCl3 as a starting compound passed over the following heated salts NaF, KBr and KI