Documentos Principais
39977
Sigma-Aldrich
1-(Boc-amino)cyclopropanecarboxylic acid
≥98.0% (TLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H15NO4
Número CAS:
Peso molecular:
201.22
Beilstein:
4430628
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.0% (TLC)
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NC1(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO4/c1-8(2,3)14-7(13)10-9(4-5-9)6(11)12/h4-5H2,1-3H3,(H,10,13)(H,11,12)
chave InChI
DSKCOVBHIFAJRI-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Synthesis of tetrapeptide carboxypeptidase irreversible inhibitor leading to covalent substrate modification[1]; preparation of combinatorial libraries[2]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
S. Husbands et al.
Tetrahedron, 50, 9729-9729 (1994)
C. Hume et al.
Tetrahedron Letters, 39, 1113-1113 (1998)