Documentos Principais
399329
Sigma-Aldrich
Imidazolium dichromate
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H10Cr2N4O7
Número CAS:
Peso molecular:
354.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
adequação da reação
reagent type: oxidant
pf
126 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1c[nH]cn1.c2c[nH]cn2.O[Cr](=O)(=O)O[Cr](O)(=O)=O
InChI
1S/2C3H4N2.2Cr.2H2O.5O/c2*1-2-5-3-4-1;;;;;;;;;/h2*1-3H,(H,4,5);;;2*1H2;;;;;/q;;2*+1;;;;;;;/p-2
chave InChI
OPMAIHGGKQJERG-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)