399205
trans,trans-Farnesyl chloride
97%
Sinônimo(s):
trans,trans-1-Chloro-3,7,11-trimethyl-2,6,10-dodecatriene
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.493 (lit.)
p.e.
59-60 °C/2.4 mmHg (lit.)
densidade
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
chloro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(CCl)=C(\C)CC\C([H])=C(/C)CC\C([H])=C(/C)C
InChI
1S/C15H25Cl/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16/h7,9,11H,5-6,8,10,12H2,1-4H3/b14-9+,15-11+
chave InChI
BJVUJIDTICYHLL-YFVJMOTDSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)