Documentos Principais
399043
Sigma-Aldrich
3-Phenylthiophene
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H8S
Número CAS:
Peso molecular:
160.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
90-93 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc(cc1)-c2ccsc2
InChI
1S/C10H8S/c1-2-4-9(5-3-1)10-6-7-11-8-10/h1-8H
chave InChI
ZDQZVKVIYAPRON-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Conducting polymer precursor.[1]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Journal of the American Chemical Society, 117, 233-233 (1995)