398462
Gold(III) hydroxide
Sinônimo(s):
Gold Trihydroxide, Gold trihydrate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
79-81.4% Au basis (after reduction with hydrazine dihydrate, gravimetric)
forma
powder
cadeia de caracteres SMILES
O[Au](O)O
InChI
1S/Au.3H2O/h;3*1H2/q+3;;;/p-3
chave InChI
WDZVNNYQBQRJRX-UHFFFAOYSA-K
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.