Documentos Principais
398438
Sigma-Aldrich
Gold(I) sulfide
99.9% trace metals basis
About This Item
Fórmula linear:
Au2S
Número CAS:
Peso molecular:
426.00
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
solid
cadeia de caracteres SMILES
[Au]S[Au]
InChI
1S/2Au.S
chave InChI
NMKZCXMNWUEAHB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)