Documentos
398357
Sigma-Aldrich
Hydrogen hexabromoplatinate(IV) hydrate
99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Bromoplatinic acid, Platinic bromide
About This Item
Fórmula linear:
H2PtBr6·xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
676.52 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Ensaio
99.9% trace metals basis
forma
powder and chunks
composição
Pt, 24-26%
cadeia de caracteres SMILES
O.Br.Br.Br[Pt](Br)(Br)Br
InChI
1S/6BrH.H2O.Pt/h6*1H;1H2;/q;;;;;;;+4/p-4
chave InChI
YTNOPOJYUCYUMR-UHFFFAOYSA-J
Pictogramas
Health hazardCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges