738573
Platinum-ruthenium alloy on graphitized carbon
extent of labeling: 20 wt. % Pt loading, extent of labeling: 10 wt. % Ru loading
Sinônimo(s):
20% Pt, 10% Ru on Vulcan XC72, 30% Pt-Ru/Vulcan
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: platinum
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Extensão da rotulagem
20 wt. % Pt loading
10 wt. % Ru loading
tamanho de partícula
<5 nm (Pt)
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
[Ru].[Pt]
InChI
1S/Pt.Ru
chave InChI
CFQCIHVMOFOCGH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Os clientes também visualizaram
Artigos
Proton exchange membrane (PEM) fuel cells operate at relatively low temperatures and are composed of two electrodes and a conductive elecrolyte.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.