Documentos Principais
37087
Supelco
Tetraconazole
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
(RS)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazolyl)propyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether, (±)-1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-3-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)propyl]-1H-1,2,4-triazole
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 1.286,00
R$ 1.286,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 1.286,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H11Cl2F4N3O
Número CAS:
Peso molecular:
372.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 1.286,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)C(F)(F)OCC(Cn1cncn1)c2ccc(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C13H11Cl2F4N3O/c14-9-1-2-10(11(15)3-9)8(4-22-7-20-6-21-22)5-23-13(18,19)12(16)17/h1-3,6-8,12H,4-5H2
chave InChI
LQDARGUHUSPFNL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Tetraconazole is a systemic[1]broad spectrum triazole fungicide[1], which can be used to control a large number of fungi like Ascomycetes, Basidiomycetes, and Deuteromycetes especially Sphaerotheca fuliginea on cucumber and Erysiphe graminis on wheat.[2] It can be prepared, via stereoselective lipase-catalyzed hydrolysis of the racemic precursor (R,S)-2-(2,4-dichlorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-l-y1)-prop-l-yl acetate.[2]
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Difenoconazol PESTANAL®, analytical standard
Supelco
36531
Difenoconazol
Propiconazole PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45642
Propiconazole
Azoxystrobin PESTANAL®, analytical standard
Supelco
31697
Azoxystrobin
Chemoenzymic synthesis and biological activity of both enantiomeric forms of tetraconazole, a new antifungal triazole
Bianchi D, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 39, 197-201 (1991)
Ultrastructural studies of the effects of tetraconazole on the barley-powdery mildew host pathogen complex
Maffi.D, et al.
Mycological research, 99, 799-805 (1995)