398306
Palladium(II) sulfide
99.9% trace metals basis
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.9% trace metals basis
forma
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: palladium
densidade
6.6 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
S=[Pd]
InChI
1S/Pd.S
chave InChI
NRUVOKMCGYWODZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3