Documentos Principais
396354
Sigma-Aldrich
Tetramethylgermanium
98%
Sinônimo(s):
Tetramethylgermane
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)4Ge
Número CAS:
Peso molecular:
132.78
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
6.74 psi ( 20 °C)
Ensaio
98%
Formulário
liquid
adequação da reação
core: germanium
índice de refração
n20/D 1.389 (lit.)
p.e.
43-44 °C/740 mmHg (lit.)
pf
−88 °C (dec.) (lit.)
densidade
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Ge](C)(C)C
InChI
1S/C4H12Ge/c1-5(2,3)4/h1-4H3
chave InChI
ZRLCXMPFXYVHGS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
CVD precursor to germanium oxide thin films.[1]
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-34.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-37 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Thin Solid Films, 189, 293-293 (1990)