Ensaio
98%
Formulário
liquid
contém
copper as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.54 (lit.)
p.e.
88-89 °C/19 mmHg (lit.)
densidade
1.785 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
iodo
cadeia de caracteres SMILES
ClCCCCI
InChI
1S/C4H8ClI/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2
chave InChI
JXOSPTBRSOYXGC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
199.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?