395005
N,N-Dimethylformamide di-tert-butyl acetal
for GC derivatization, LiChropur™
Sinônimo(s):
1,1-Di-tert-butoxy-N,N-dimethylmethylamine, 1,1-Di-tert-butoxytrimethylamine
About This Item
Produtos recomendados
grau
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
Ensaio
≥90.0%
Formulário
liquid
qualidade
LiChropur™
adequação da reação
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.413 (lit.)
p.e.
56-57 °C/8 mmHg (lit.)
densidade
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)C(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H25NO2/c1-10(2,3)13-9(12(7)8)14-11(4,5)6/h9H,1-8H3
chave InChI
DBNQIOANXZVWIP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
35 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?