394653
N,O-Bis(trimetilsilil)trifluoroacetamida com trimetilclorosilano
with 10% trimethylchlorosilane, for GC derivatization, ≥98.0%
Sinônimo(s):
BSTFA + TMCS
About This Item
Produtos recomendados
grau
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
Ensaio
≥98.0%
98% (excluding TMCS)
qualidade
with 10% trimethylchlorosilane
contém
10% TMCS
adequação da reação
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
índice de refração
n20/D 1.384 (lit.)
p.e.
45-50 °C/14 mmHg (lit.)
densidade
0.961 g/mL at 25 °C
0.97 g/mL (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)O\C(=N\[Si](C)(C)C)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H18F3NOSi2/c1-14(2,3)12-7(8(9,10)11)13-15(4,5)6/h1-6H3/b12-7+
chave InChI
XCOBLONWWXQEBS-KPKJPENVSA-N
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
15.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-9 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?