Documentos Principais
39447
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
≥97.0%
Sinônimo(s):
1-Methyl-3-benzylimidazolium hexafluorophosphate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H13F6N2P
Número CAS:
Peso molecular:
318.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97.0%
Impurezas
≤0.1% water
cadeia de caracteres SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.C[n+]1ccn(Cc2ccccc2)c1
InChI
1S/C11H13N2.F6P/c1-12-7-8-13(10-12)9-11-5-3-2-4-6-11;1-7(2,3,4,5)6/h2-8,10H,9H2,1H3;/q+1;-1
chave InChI
VVCQOUQQPZPIKL-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Functionalized imidazolium cations with thioether, urea, or thiourea derivatized side chains act as metal-ligating moieties, whereas the PF6– anions provide the desired water immiscibility.