Ensaio
≥98%
Formulário
solid
pf
87-92 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Br.NN
InChI
1S/BrH.H4N2/c;1-2/h1H;1-2H2
chave InChI
DVHXJLRODLTJOD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?