394408
1-(Bromoacetyl)pyrene
97%
Sinônimo(s):
2-Bromo-1-(1-pyrenyl)ethanone
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
129-131 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ketone
cadeia de caracteres SMILES
BrCC(=O)c1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C18H11BrO/c19-10-16(20)14-8-6-13-5-4-11-2-1-3-12-7-9-15(14)18(13)17(11)12/h1-9H,10H2
chave InChI
KAEDEGFCOPIKKM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- As an initiator in the bulk polymerization of 2-ethyl-2-oxazoline to generate pyrene labelled poly(2-ethyl-2-oxazoline) (PETOX-py).[4]
- As a fluorophore in the generation of podand-type fluoroionophores with two pyrene moieties.[5]
- As a fluorescent labeling agent for the determination of okadaic acid toxin by HPLC with fluorescence detection.[6]
- As a photoremovable protecting group for carboxylic acids and amino acids.[2]
- As a photoinitiator in the photopolymerization of styrene with methylmethacrylate.[7]
- As a reactant in the synthesis of potentially tetradentate pyrene appended ligands.[8]
- As a derivatizing agent of dialkyl phosphates (DAP) in the HPTLC method of quantitative determination of DAP in fruit juices.[1]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?