Documentos Principais
394017
Sigma-Aldrich
Zinc trifluoroacetate hydrate
Sinônimo(s):
Trifluoroacetic acid zinc salt
Selecione um tamanho
5 G
R$ 367,00
R$ 367,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 367,00
About This Item
Fórmula linear:
Zn(CF3COO)2 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
291.42 (anhydrous basis)
Beilstein:
3719156
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 367,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
composição
Zn, ≤21.8% EDTA titration
adequação da reação
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(=O)O[Zn]OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C2HF3O2.Zn/c2*3-2(4,5)1(6)7;/h2*(H,6,7);/q;;+2/p-2
chave InChI
VCQWRGCXUWPSGY-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications