Documentos Principais
ALD00570
Sigma-Aldrich
1-((4-(Trifluoromethyl)phenyl)sulfonyl)bicyclo[2.1.0]pentane
racemic version, 95%
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 1.419,00
R$ 1.419,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 1.419,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H11F3O2S
Peso molecular:
276.27
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
R$ 1.419,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
Aplicação
The following "spring-loaded" electrophile is a convenient reagent for the installation of cyclopentane to primary and secondary amines. This product is one of several synthetically useful reagents reported by Baran and coworkers for the “any-stage” installation of small, strained ring systems.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)