Documentos Principais
393576
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H2ClF4N
Número CAS:
Peso molecular:
199.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.433 (lit.)
p.e.
50-55 °C/11 mmHg (lit.)
pf
16-20 °C (lit.)
densidade
1.524 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ncc(cc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H2ClF4N/c7-4-1-3(6(9,10)11)2-12-5(4)8/h1-2H
chave InChI
GDSROTVTTLUHCO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine, a halogenated pyridine derivative, is a fluorinated building block. It participates in the synthesis of 2,3-difluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
125.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
52 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Regioselective substitution in aromatic six-membered nitrogen heterocycles.
Comins DL and O'Connor S.
Advances in Heterocyclic Chemistry, 44, 199-267 (1988)
Catalytic fluorination of 2-chloropyridine over metal oxide catalysts in gas phase in the presence of HF.
Cochon C, et al.
Applied Catalysis A: General, 413, 149-156 (2012)