Documentos Principais
391735
Sigma-Aldrich
1-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)benzotriazole
98%
Sinônimo(s):
6-(Trifluoromethyl)-HOBT
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H4F3N3O
Número CAS:
Peso molecular:
203.12
Beilstein:
614848
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
98%
pf
143-145 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
On1nnc2ccc(cc12)C(F)(F)F
Aplicação
Applications include the preparation of Ogura′s BTBO and BTBC coupling agents.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis, 557-557 (1987)
The Journal of Organic Chemistry, 50, 273-273 (1985)