Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
167-168 °C/23 mmHg (lit.)
pf
39-41 °C (lit.)
densidade
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
CC(Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(10(11)12)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,11,12)
chave InChI
MCIIDRLDHRQKPH-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)