Documentos Principais
A34007
Sigma-Aldrich
2-Allyl-6-methylphenol
98%
About This Item
Fórmula linear:
H2C=CHCH2C6H3(CH3)OH
Número CAS:
Peso molecular:
148.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.538 (lit.)
p.e.
231-233 °C (lit.)
densidade
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(CC=C)c1O
InChI
1S/C10H12O/c1-3-5-9-7-4-6-8(2)10(9)11/h3-4,6-7,11H,1,5H2,2H3
chave InChI
WREVCRYZAWNLRZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
201.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
94 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)