Documentos Principais
388254
Sigma-Aldrich
1-Acetyl-4-piperidone
94%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H11NO2
Número CAS:
Peso molecular:
141.17
Beilstein:
116031
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
94%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.503 (lit.)
p.e.
218 °C (lit.)
densidade
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)N1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C7H11NO2/c1-6(9)8-4-2-7(10)3-5-8/h2-5H2,1H3
chave InChI
NNFOVLFUGLWWCL-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)