Documentos Principais
387711
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-2-nitrophenol
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H3(NO2)OH
Número CAS:
Peso molecular:
169.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
pf
78-80 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO4/c1-12-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4,9H,1H3
chave InChI
YBUGOACXDPDUIR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mark E Fuller et al.
Journal of hazardous materials, 407, 124341-124341 (2020-11-05)
We present the first report of biotransformation of 3-nitro-1,2,4-triazol-5-one (NTO) and 2,4-dinitroanisole (DNAN), replacements for the explosives 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (RDX) and 2,4,6-trinitrotoluene (TNT), respectively, by methane-oxidizing cultures under aerobic conditions. Two consortia, dominated by Methylosinus spp., degraded both compounds with transient