387622
Vinyl chloride
≥99.5%
Sinônimo(s):
Chloroethylene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.5%
contém
either phenol or hydroquinone as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.3700 (lit.)
p.e.
-13.4 °C (lit.)
pf
-153.8 °C (lit.)
densidade
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClC=C
InChI
1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2
chave InChI
BZHJMEDXRYGGRV-UHFFFAOYSA-N
Produtos recomendados
recomendado
regulador
válvula de controle
válvula de purga
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1A - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-79.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-62 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?