Documentos Principais
386359
Sigma-Aldrich
Methyl diphenylacetate
99%
Selecione um tamanho
10 G
R$ 826,00
R$ 826,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 826,00
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)2CHCO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
226.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 826,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
59-62 °C (lit.)
grupo funcional
ester
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14O2/c1-17-15(16)14(12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11,14H,1H3
chave InChI
AORIUCNKPVHMTN-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)