Documentos Principais
385891
Sigma-Aldrich
Benzenethionosulfonic acid sodium salt
technical grade, 85%
Selecione um tamanho
25 G
R$ 1.225,00
R$ 1.225,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 1.225,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H5S(=S)(=O)ONa
Número CAS:
Peso molecular:
196.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.225,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
technical grade
Ensaio
85%
pf
275 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
sulfinic acid
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]S(=O)(=S)c1ccccc1
InChI
1S/C6H6O2S2.Na/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,7,8,9);/q;+1/p-1
chave InChI
BZHOWMPPNDKQSQ-UHFFFAOYSA-M
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
T R Chauncey et al.
The Journal of biological chemistry, 258(24), 15037-15045 (1983-12-25)
Thiosulfate reductase catalyzes the desulfuration of thiosulfonates while oxidizing GSH to GSSG. Kinetic studies of the enzyme-catalyzed reaction between GSH and benzenethiosulfonate have been carried out, and direct evidence for the occurrence of glutathione persulfide as an immediate product of