Documentos Principais
60604
Sigma-Aldrich
Potassium p-toluenethiosulfonate
≥97.0% (S)
Sinônimo(s):
p-Toluenethiosulfonic acid potassium salt, Potassium 4-methylbenzenethiosulfonate, Potassium thiotosylate
Selecione um tamanho
100 G
R$ 1.808,00
R$ 1.808,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 G
R$ 1.808,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4SO2SK
Número CAS:
Peso molecular:
226.36
Beilstein:
3747559
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 1.808,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (S)
Formulário
powder
pf
227-229 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=S
InChI
1S/C7H8O2S2.K/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
chave InChI
RUDNWZFWWJFUSF-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)