Documentos Principais
383392
Sigma-Aldrich
3′,5′-Dichloro-2′-hydroxyacetophenone
99%
Sinônimo(s):
1-(3,5-Dichloro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(3,5-Dichloro-2-hydroxyphenyl)ethanone, 2′-Hydroxy-3′,5′-dichloroacetophenone, 2-Acetyl-4,6-dichlorophenol, 3,5-Dichloro-2-hydroxyacetophenone
About This Item
Fórmula linear:
Cl2C6H2(OH)COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
205.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99%
p.e.
132-134 °C/18 mmHg (lit.)
pf
94-97 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1cc(Cl)cc(Cl)c1O
InChI
1S/C8H6Cl2O2/c1-4(11)6-2-5(9)3-7(10)8(6)12/h2-3,12H,1H3
chave InChI
CJFYGRLJDKWMDI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)