Documentos Principais
383325
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) trifluoroacetylacetonate
97%
Sinônimo(s):
Zirconium (IV) trifluoroacetylacetonate
Selecione um tamanho
1 G
R$ 373,00
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 373,00
About This Item
Fórmula linear:
Zr(C5H4F3O2)4
Número CAS:
Peso molecular:
703.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
core: zirconium
pf
190 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C\C(O[Zr](O\C(C)=C/C(=O)C(F)(F)F)(O\C(C)=C/C(=O)C(F)(F)F)O\C(C)=C/C(=O)C(F)(F)F)=C\C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/4C5H5F3O2.Zr/c4*1-3(9)2-4(10)5(6,7)8;/h4*2,9H,1H3;/q;;;;+4/p-4/b4*3-2-;
chave InChI
QZQWHIKBKAPMGX-SFFXPQKJSA-J
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)