382922
Trithiocyanuric acid trisodium salt hydrate
98%
Sinônimo(s):
1,3,5-Triazine-2,4,6-trithiol trisodium salt hydrate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
powder
pf
82-84 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na]Sc1nc(S[Na])nc(S[Na])n1
InChI
1S/C3H3N3S3.3Na.H2O/c7-1-4-2(8)6-3(9)5-1;;;;/h(H3,4,5,6,7,8,9);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
chave InChI
TZJODYRMPMPAMB-UHFFFAOYSA-K
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2