380946
Naphtho[2,3-a]pyrene
technical grade
Sinônimo(s):
Naphtho[2,1,8-qra]naphthacene
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
pf
272-273 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc2cc3c(cc2c1)cc4ccc5cccc6ccc3c4c56
InChI
1S/C24H14/c1-2-5-18-14-22-20(12-17(18)4-1)13-19-9-8-15-6-3-7-16-10-11-21(22)24(19)23(15)16/h1-14H
chave InChI
AXSJLZJXXUBRBS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- As test compound for the simultaneous mass spectrometric analysis of nonpolar and polar analytes by heat-assisted laser ablation electrospray ionization (HA-LAESI) method.[4]
- As donor material in the fabrication of organic solar cells (OSCs).[2]
- As blue and green emitting material in the fabrication of organic light-emitting diodes (OLEDs).[2]
- As charge transport channel in the fabrication of organic thin-film transistors (OTFTs).[2]
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)