379468
2-Amino-4-methoxy-6-methylpyrimidine
98%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
powder
pf
156-158 °C (lit.)
solubilidade
methanol: soluble 1%, clear to very slightly hazy, colorless to yellow
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(C)nc(N)n1
InChI
1S/C6H9N3O/c1-4-3-5(10-2)9-6(7)8-4/h3H,1-2H3,(H2,7,8,9)
chave InChI
SNWZXTZIZWBIDQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?